Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 1H-indazole-7-carboxylate
OR30717-5G
OR30717-25G
APOSOR30717-5GEA
1740
CZK
APOSOR30717-5G
APOSOR30717-25G
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,1720 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07371608 CAS číslo: 755752-82-0 |