Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30716-1G
OR30716-5G
APOSOR30716-1GEA
622
CZK
APOSOR30716-1G
APOSOR30716-5G
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07371612 CAS číslo: 170487-40-8 |