Tisk…
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307157-25G OR307157-5G
APOSOR307157-25GEA 2280 CZK
APOSOR307157-25G APOSOR307157-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 96%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod varu: 104…110 °C/40mmHg
Bod tání: 40…45 °C
Hustota: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062986
CAS číslo: 21436-03-3
EINECS: 606-765-2
UN: 3259
ADR: 8,III