Tisk…
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307156-25G OR307156-5G OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA 3740 CZK
APOSOR307156-25G APOSOR307156-5G APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod varu: 104…110 °C/40mmHg
Bod tání: 40…43 °C
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062985
CAS číslo: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II