Tisk…
(R)-(-)-1,2-Propanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307150-100G OR307150-500G OR307150-1KG
APOSOR307150-100GEA 1990 CZK
APOSOR307150-100G APOSOR307150-500G APOSOR307150-1KG
(R)-(-)-1,2-Propanediol 98%
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Vzorec: C₃H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066248
CAS číslo: 4254-14-2