Tisk…
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR307140-100G
APOSOR307140-100GEA 3410 CZK
APOSOR307140-100G
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Bod tání: 184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062973
CAS číslo: 46022-05-3