Tisk…
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR30714-1G OR30714-5G OR30714-25G
APOSOR30714-1GEA 622 CZK
APOSOR30714-1G APOSOR30714-5G APOSOR30714-25G
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Bod tání: 133…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371610
CAS číslo: 192945-49-6