Tisk…
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
OR307131-100G OR307131-25G OR307131-5G
APOSOR307131-100GEA 12570 CZK
APOSOR307131-100G APOSOR307131-25G APOSOR307131-5G
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974338
CAS číslo: 119768-44-4