Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
OR30712-1G OR30712-5G
APOSOR30712-1GEA 1870 CZK
APOSOR30712-1G APOSOR30712-5G
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11109365
CAS číslo: 872607-89-1