Tisk…
Boc-Abu-OH 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307113-500G
APOSOR307113-500GEA 3380 CZK
APOSOR307113-500G
Boc-Abu-OH 97+%
Boc-Abu-OH
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037267
CAS číslo: 34306-42-8