Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30711-500MG OR30711-1G
APOSOR30711-500MGEA 8700 CZK
APOSOR30711-500MG APOSOR30711-1G
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699167
CAS číslo: 1053655-56-3