Tisk…
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307109-1G OR307109-10G OR307109-5G
APOSOR307109-1GEA 622 CZK
APOSOR307109-1G APOSOR307109-10G APOSOR307109-5G
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453252
CAS číslo: 334932-13-7