Tisk…
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307104-1G OR307104-5G
APOSOR307104-1GEA 0 CZK
APOSOR307104-1G APOSOR307104-5G
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094727
CAS číslo: 72925-16-7