Tisk…
Boc-O-methyl-L-serine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307095-1G OR307095-5G
APOSOR307095-1GEA 622 CZK
APOSOR307095-1G APOSOR307095-5G
Boc-O-methyl-L-serine
Boc-O-methyl-L-serine
Vzorec: C₉H₁₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153314
CAS číslo: 51293-47-1