Tisk…
Boc-D-Pro-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307074-100G OR307074-500G OR307074-25G
APOSOR307074-100GEA 3410 CZK
APOSOR307074-100G APOSOR307074-500G APOSOR307074-25G
Boc-D-Pro-OH 97%
Boc-D-Pro-OH
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063226
CAS číslo: 37784-17-1