Tisk…
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307073-1G OR307073-5G
APOSOR307073-1GEA 622 CZK
APOSOR307073-1G APOSOR307073-5G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,25 g/mol
Bod tání: 146…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094407
CAS číslo: 135042-12-5