Tisk…
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307072-100G OR307072-25G OR307072-5G
APOSOR307072-100GEA 5100 CZK
APOSOR307072-100G APOSOR307072-25G APOSOR307072-5G
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 95+%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,248 g/mol
Bod tání: 146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094406
CAS číslo: 87691-27-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III