Tisk…
Fmoc-Hyp-OH 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 5890 CZK
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₅
Bod tání: 189…193 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151929
CAS číslo: 88050-17-3