Tisk…
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-Hyp-OH, trans-N-Boc-4-hydroxy-L-proline
OR307069-25G OR307069-100G
APOSOR307069-25GEA 705 CZK
APOSOR307069-25G APOSOR307069-100G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,3 g/mol
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053370
CAS číslo: 13726-69-7