Tisk…
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-D-Dap-OH
OR307061-5G OR307061-100G
APOSOR307061-5GEA 744 CZK
APOSOR307061-5G APOSOR307061-100G
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632072
CAS číslo: 76387-70-7