Tisk…
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-N-Boc-L-alanine, Nalpha-Boc-2,3-diaminopropionic Acid, Boc-Dpr-OH, Boc-Dap-OH, 3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine
OR307060-5G
APOSOR307060-5GEA 1040 CZK
APOSOR307060-5G
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 96%
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204,23 g/mol
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236843
CAS číslo: 73259-81-1