Tisk…
Boc-D-α-methylserine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307056-1G
APOSOR307056-1GEA 18020 CZK
APOSOR307056-1G
Boc-D-α-methylserine
Boc-D-alpha-methylserine
Vzorec: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682596
CAS číslo: 84311-18-2