Tisk…
(3-Bromobenzyl)methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromophenyl)-N-methylmethanamine, 3-Bromo-N-methylbenzylamine
OR307051-100G OR307051-25G OR307051-5G
APOSOR307051-100GEA 6220 CZK
APOSOR307051-100G APOSOR307051-25G APOSOR307051-5G
(3-Bromobenzyl)methylamine
(3-Bromobenzyl)methylamine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Bod varu: 231…232 °C
Hustota: 1,461 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04507522
CAS číslo: 67344-77-8