Tisk…
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine, (S)-tert-Butyl 3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
OR307044-1G OR307044-10G OR307044-5G
APOSOR307044-1GEA 2900 CZK
APOSOR307044-1G APOSOR307044-10G APOSOR307044-5G
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 97%
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419277
CAS číslo: 132945-78-9