Tisk…
N-Benzyltropinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, (1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
OR30704-1G OR30704-25G OR30704-5G
APOSOR30704-1GEA 622 CZK
APOSOR30704-1G APOSOR30704-25G APOSOR30704-5G
N-Benzyltropinone
N-Benzyltropinone
Vzorec: C₁₄H₁₇NO
MW: 215,30 g/mol
Bod varu: 124 °C/0,2mmHg
Bod tání: 28…31 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151640
CAS číslo: 28957-72-4
EINECS: 249-329-3
UN: 2735
ADR: 8,III