Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
OR307039-25G OR307039-5G OR307039-100G
APOSOR307039-25GEA 2150 CZK
APOSOR307039-25G APOSOR307039-5G APOSOR307039-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₂
Hustota: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210019
CAS číslo: 68076-36-8
UN: 2735
ADR: 8,III