Tisk…
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307034-1G OR307034-25G OR307034-5G
APOSOR307034-1GEA 622 CZK
APOSOR307034-1G APOSOR307034-25G APOSOR307034-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076218
CAS číslo: 128019-59-0