Tisk…
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-Methoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
OR307018-25G
APOSOR307018-25GEA 3230 CZK
APOSOR307018-25G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235,09 g/mol
Bod tání: 47…51 °C
Bod vzplanutí: 102,2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663858
CAS číslo: 445264-61-9