Tisk…
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307013-1G OR307013-5G
APOSOR307013-1GEA 0 CZK
APOSOR307013-1G APOSOR307013-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00098423
CAS číslo: 53935-71-0