Tisk…
1-Bromo-4-pentylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3070-100G OR3070-10G OR3070-25G
APOSOR3070-100GEA 1660 CZK
APOSOR3070-100G APOSOR3070-10G APOSOR3070-25G
1-Bromo-4-pentylbenzene
1-Bromo-4-pentylbenzene
Vzorec: C₁₁H₁₅Br
Bod varu: 203…204 °C
Hustota: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061113
CAS číslo: 51554-95-1