Tisk…
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30699-1G OR30699-250MG
APOSOR30699-1GEA 2530 CZK
APOSOR30699-1G APOSOR30699-250MG
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11518973
CAS číslo: 633328-88-8