Tisk…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Azaindazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR30698-25G
APOSOR30698-25GEA 2320 CZK
APOSOR30698-25G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663981
CAS číslo: 271-73-8