Tisk…
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30696-500MG OR30696-250MG
APOSOR30696-500MGEA 1160 CZK
APOSOR30696-500MG APOSOR30696-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine 95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846327
CAS číslo: 271-52-3