Tisk…
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30695-1G OR30695-250MG OR30695-100MG
APOSOR30695-1GEA 2150 CZK
APOSOR30695-1G APOSOR30695-250MG APOSOR30695-100MG
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
1H-Pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C₆H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234560
CAS číslo: 272-52-6