Tisk…
Indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30691-25G OR30691-5G
APOSOR30691-25GEA 1780 CZK
APOSOR30691-25G APOSOR30691-5G
Indazole 98%
Indazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 270 °C/743mmHg
Bod tání: 145…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005691
CAS číslo: 271-44-3
EINECS: 205-978-4