Tisk…
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30690-1G OR30690-250MG OR30690-500MG
APOSOR30690-1GEA 3380 CZK
APOSOR30690-1G APOSOR30690-250MG APOSOR30690-500MG
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
2-(Aminomethyl)-5-methylpyrazine
Vzorec: C₆H₉N₃
Bod varu: 94 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01314542
CAS číslo: 132664-85-8
UN: 2735
ADR: 8,II