Tisk…
2,7-Dibromocarbazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
OR30689-5G OR30689-25G OR30689-100G
APOSOR30689-5GEA 1210 CZK
APOSOR30689-5G APOSOR30689-25G APOSOR30689-100G
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Vzorec: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325,00 g/mol
Bod tání: 225…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033507
CAS číslo: 136630-39-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III