Tisk…
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30682-1G OR30682-250MG OR30682-5G
APOSOR30682-1GEA 2030 CZK
APOSOR30682-1G APOSOR30682-250MG APOSOR30682-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec: C7H5BrN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738910
CAS číslo: 67058-76-8