Tisk…
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-azaindole
OR30680-1G OR30680-250MG OR30680-5G
APOSOR30680-1GEA 3480 CZK
APOSOR30680-1G APOSOR30680-250MG APOSOR30680-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697525
CAS číslo: 23688-47-3