Tisk…
4-Bromo-3-nitrotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3068-100G OR3068-25G
APOSOR3068-100GEA 2110 CZK
APOSOR3068-100G APOSOR3068-25G
4-Bromo-3-nitrotoluene 99%
4-Bromo-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 152 °C/14mmHg
Bod tání: 31…33 °C
Hustota: 1,578 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024180
CAS číslo: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6