Tisk…
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30675-25G
APOSOR30675-25GEA 4100 CZK
APOSOR30675-25G
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid 97%
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656771
CAS číslo: 54916-66-4