Tisk…
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30668-250MG OR30668-1G
APOSOR30668-250MGEA 4960 CZK
APOSOR30668-250MG APOSOR30668-1G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₄ClNO₂
MW: 191,6600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11869757
CAS číslo: 374794-92-0