Tisk…
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30667-1G OR30667-5G
APOSOR30667-1GEA 2900 CZK
APOSOR30667-1G APOSOR30667-5G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042294
CAS číslo: 3970-79-4