Tisk…
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR306659-1G OR306659-250MG
APOSOR306659-1GEA 12200 CZK
APOSOR306659-1G APOSOR306659-250MG
2-Cyclopropylisonicotinic acid
2-Cyclopropylisonicotinic acid
Vzorec: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Bod tání: 285…287 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13187883
CAS číslo: 1216171-07-1