Tisk…
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30665-1G OR30665-250MG
APOSOR30665-1GEA 2280 CZK
APOSOR30665-1G APOSOR30665-250MG
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₇ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11869755
CAS číslo: 916488-42-1