Tisk…
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30663-1G OR30663-250MG
APOSOR30663-1GEA 7110 CZK
APOSOR30663-1G APOSOR30663-250MG
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11869753
CAS číslo: 1159511-19-9