Tisk…
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30662-1G OR30662-250MG
APOSOR30662-1GEA 9530 CZK
APOSOR30662-1G APOSOR30662-250MG
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
N,N-Dimethyl-2-(piperazin-1-yl)benzamideoxalate
Vzorec: C₁₅H₂₁N₃O₅
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 494782-69-3