Tisk…
4-Bromo-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR3066-25G OR3066-5G OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA 705 CZK
APOSOR3066-25G APOSOR3066-5G APOSOR3066-100G
4-Bromo-2-nitroanisole
4-Bromo-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03
Bod tání: 87…88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00055529
CAS číslo: 33696-00-3