Tisk…
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR306578-10G OR306578-25G
APOSOR306578-10GEA 1870 CZK
APOSOR306578-10G APOSOR306578-25G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19443280
CAS číslo: 739364-95-5