4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
OR30657-25G
OR30657-5G
OR30657-100G
APOSOR30657-25GEA
1450
CZK
APOSOR30657-25G
APOSOR30657-5G
APOSOR30657-100G
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₆H₁₃BO₂ MW: 248.09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08669639 CAS číslo: 870774-25-7 |